Learn More
Butirato de hidrocortisona (17-butirato de hidrocortisona), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrocortisone Butyrate (Hydrocortisone 17-Butyrate) |
| CAS | 13609-67-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydrocortisone Butyrate (Hydrocortisone 17-Butyrate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H36 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Hydrocortisone 17-Butyrate, Cortisol, 17-butyrate (6CI,8CI), Butyric acid, 17-ester with cortisol (8CI), Alfason, Hydrocortisone butyrate, Laticort, Locoid, Plancol, (11beta)-11,21-Dihydroxy-17-(1-oxobutoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 4-Pregnene-11beta,21-dihydroxy-17alpha-butyryloxy-3,20-dione, Hydrocortisone 17-butyrate, Hydrocortisone 17alpha-butyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21(30)31-25(20(29)14-26)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)22(17)19(28)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,26,28H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Mostrar más |