Learn More
Hydrocortisone 17-butyrate, MedChemExpress
Código de producto. 16401456
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
16401456 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 16401456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0983
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Hydrocortisone 17-butyrate is an adrenocortico hormone
Hydrocortisone 17-butyrate is an adrenocortico hormone
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone 17-butyrate
CAS 13609-67-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H36O6
Cantidad 200 mg
Sinónimo Cortisol 17-butyrate Hydrocortisone butyrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (231.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(OC(CCC)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 432.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.55
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation