Learn More
Thermo Scientific Chemicals Butirato de hidrocortisona
Código de producto. 16544464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16544464 250 mg 250 miligramos
16524464 1 g 1 g
16534464 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16544464 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465052500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13609-67-1
Fórmula molecular C25H36O6
Peso molecular (g/mol) 432.56
Clave InChI BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
Nombre IUPAC butanoato (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-10-hidroxi-1-(2-hidroxiacetil)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-ciclopenta[a]fenantren-1-il
SMILES CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone butyrate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.55