CAS RN 1356451-99-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-[2-(4-Cloro-2,6-dimetilfenoxi)-1-metiletil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[2-(4-Cloro-2,6-dimetilfenoxi)-1-metiletil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-[2-(4-Cloro-2,6-dimetilfenoxi)-1-metiletil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.