Learn More
2-[2-(4-Cloro-2,6-dimetilfenoxi)-1-metiletil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Código de producto. 30351280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30351280 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30351280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC939020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(4-Chloro-2,6-dimethylphenoxy)-1-methylethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 1356451-99-4
Fórmula molecular C19H18ClNO3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClNO3/c1-11-8-14(20)9-12(2)17(11)24-10-13(3)21-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(21)23/h4-9,13H,10H2,1-3H3
SMILES CC(COc1c(C)cc(Cl)cc1C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
Nombre IUPAC 2-[1-(4-cloro-2,6-dimetilfenoxi)propan-2-il]isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 343.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0975