Learn More
2-[2-(4-Cloro-2,6-dimetilfenoxi)-1-metiletil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(4-Chloro-2,6-dimethylphenoxy)-1-methylethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 1356451-99-4 |
| Fórmula molecular | C19H18ClNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18ClNO3/c1-11-8-14(20)9-12(2)17(11)24-10-13(3)21-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(21)23/h4-9,13H,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(COc1c(C)cc(Cl)cc1C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(4-cloro-2,6-dimetilfenoxi)propan-2-il]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 343.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.0975 |