accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONNH3COOH3CClCl

CAS RN 135590-91-9

IUPAC Nombre: 3,5-diethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Sinónimos: mefenpyr-diethyl
Peso molecular (g/mol): 373.23
Fórmula molecular: C16H18Cl2N2O4
InChi Key: OPGCOAPTHCZZIW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=NN(C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C(C)(C1)C(=O)OCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados