Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mefenpyr-diethyl |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 135590-91-9 |
| Color | Beige |
| Punto de fusión | 50°C to 52°C |
| Punto de ebullición | 260°C (Decomposition) |
| Sinónimo | diethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 373.23 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |