Learn More
Mefenpir-dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mefenpyr-diethyl |
| CAS | 135590-91-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H18 Cl2 N2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, 1-(2,4-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-, diethyl ester (9CI), AE-F 107892, Ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(ethoxycarbonyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3-carboxylate, HOE 107892, Mefenpyr-diethyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18Cl2N2O4/c1-4-23-14(21)12-9-16(3,15(22)24-5-2)20(19-12)13-7-6-10(17)8-11(13)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=NN(c2ccc(Cl)cc2Cl)C(C)(C1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-diclorofenil)-5-metil-4H-pirazol-3,5-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 373.23 |
| Mostrar más |