CAS RN 135-87-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Clorhidrato de piperoxano, LoGiCal
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
2
Piperoxan hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Piperoxan (Benodaine) hydrochloride is an α2 adrenoceptor antagonist. Piperoxan hydrochloride is the first-generation antihistamine.