Learn More
Piperoxan hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16489736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489736 50 mg 50 miligramos
16483188 10 mg 10 miligramos
16410046 2 mg 2 miligramos
16405927 5 mg 5 miligramos
16404476 100 mg 100 miligramos
16402666 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16489736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100850
MedChemExpress Piperoxan (Benodaine) hydrochloride is an α2 adrenoceptor antagonist. Piperoxan hydrochloride is the first-generation antihistamine.
Piperoxan (Benodaine) hydrochloride is an α2 adrenoceptor antagonist. Piperoxan hydrochloride is the first-generation antihistamine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperoxan hydrochloride
CAS 135-87-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H20ClNO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Benodaine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (185.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (114.91 mM)
SMILES [H]Cl.N1(CC2OC3=CC=CC=C3OC2)CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 269.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.77
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation