Learn More
Clorhidrato de piperoxano, LoGiCal
Código de producto. 30462090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462090 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462090 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1953.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperoxan Hydrochloride
CAS 135-87-5
Nombres de analitos o componentes Piperoxan Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperidine, 1-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-(1,4-benzodioxan-2-ylmethyl)-, hydrochloride (8CI), Piperidine, 1-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, hydrochloride (9CI), Piperoxan hydrochloride (6CI), 1,4-Benzodioxin, piperidine deriv., 2-(1-Piperidylmethyl)-1,4-benzodioxan hydrochloride, 2-Piperidinomethyl-1,4-benzodioxan hydrochloride, 933F hydrochloride, Benodaine hydrochloride, Benzodioxane hydrochloride, Compd. 933F, F 933 hydrochloride, Fourneau 933 hydrochloride, Piperoxane hydrochloride, dl-Piperoxan hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO2.ClH/c1-4-8-15(9-5-1)10-12-11-16-13-6-2-3-7-14(13)17-12;/h2-3,6-7,12H,1,4-5,8-11H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C(C1COc2ccccc2O1)N3CCCCC3
Nombre IUPAC 1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-ilmetil)piperidina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 269.77
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1183 g/mol