CAS RN 1346597-75-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Mepivacaína N-óxido, TRC
CAS: 1346597-75-8 Fórmula molecular: C15 H22 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 262.35 Sinónimo: 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-, 1-oxide,Mepivacaine N-oxide,N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide 1-oxide Nombre IUPAC: N-(2,6-dimetilfenilo)-1-metil-1-oxidopiperidina-1-ium-2-carboxamida SMILES: Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCC[N+]2(C)[O-]
2
N-óxido de mepivacaína, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.