Learn More
N-óxido de mepivacaína, Mikromol™
Código de producto. 18012610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18012610 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18012610 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0368.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de mepivacaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepivacaine N-Oxide
CAS 1346597-75-8
Nombres de analitos o componentes Mepivacaine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H22 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mepivacaine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O2/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13,3)19/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCC[N+]2(C)[O-]
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-1-metil-1-oxidopiperidin-1-io-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 262.35
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1681 g/mol