Learn More
Mepivacaína N-óxido, TRC
Código de producto. 30135905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135905 250 mg 250 miligramos
30040369 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225065250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346597-75-8
Fórmula molecular C15 H22 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 262.35
Sinónimo 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-, 1-oxide, Mepivacaine N-oxide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide 1-oxide
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenilo)-1-metil-1-oxidopiperidina-1-ium-2-carboxamida
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCC[N+]2(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepivacaine N-Oxide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O2/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13,3)19/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1681