accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)NHOFNH2O

CAS RN 133865-89-1

IUPAC Nombre: (2R)-2-[({4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl}methyl)amino]propanamide
Sinónimos: safinamide
Peso molecular (g/mol): 302.35
Fórmula molecular: C17H19FN2O2
InChi Key: NEMGRZFTLSKBAP-GFCCVEGCSA-N
SMILES: C[C@@H](NCC1=CC=C(OCC2=CC=CC(F)=C2)C=C1)C(N)=O
Grado 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados