Learn More
Safinamide, MedChemExpress
Código de producto. 16444087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444087 50 mg 50 miligramos
16418188 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16444087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70057
MedChemExpress Safinamide is a potent, selective, and reversible monoamine oxidase B (MAO-B) inhibitor (IC50=0.098 μM) over MAO-A (IC50=580 μM).
Safinamide also blocks sodium channels and modulates glutamate (Glu) release, showing a greater affinity at depolarized (IC50=8 μM) than at resting (IC50=262 μM) potentials. Safinamide has neuroprotective and neurorescuing effects and can be used for the study of parkinson disease, ischemia stroke etc.al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Safinamide
CAS 133865-89-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19FN2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo FCE 26743 EMD 1195686
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.75 mM)
SMILES O=C([C@@H](NCC1=CC=C(OCC2=CC(F)=CC=C2)C=C1)C)N
Peso molecular (g/mol) 302.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.34
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation