CAS RN 1334526-14-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tocris Bioscience™ (±)-ML 209
RORγt inverse agonist; suppresses Th17 cell differentiation
2