Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-ML 209
Descripción
(±)-ML 209 is a RORγt inverse agonist (IC50 = 460 nM). Suppresses Th17 cell differentiation and IL17A expression in vitro. Does not suppress transcription of RORα. Minimal activity displayed on ERα, LXRα and thyroid hormone receptors (IC50 values >4.4 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1334526-14-5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Objetivo | Nuclear Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C25H31NO6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441g/mol |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Inhibidor |
For Laboratory Research Use Only