CAS RN 1329563-35-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
2
Glycidyl Laurate-d5, TRC
CAS: 1329563-35-0 Fórmula molecular: C15H23D5O3 Peso molecular (g/mol): 261.41 Sinónimo: Dodecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl-d5 Ester,Lauric Acid 2,3-Epoxypropyl-d5 Ester,2,3-Epoxy-1-propanol-d5 Laurate,Glycidyl-d5 Dodecanoate,Lauric Acid Glycidyl-d5 Ester,NSC 406541-d5; Nombre IUPAC: [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metilo] dodecanoato SMILES: [2H]C1(C(O1)([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCC)[2H]