Learn More
Glycidyl Laurate-d5 (1,0 mg/mL en isopropanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycidyl Laurate-d5 |
| CAS | 1329563-35-0 |
| Fórmula molecular | C15H23D5O3 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Dodecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl-d5 Ester, Lauric Acid 2,3-Epoxypropyl-d5 Ester, 2,3-Epoxy-1-propanol-d5 Laurate, Glycidyl-d5 Dodecanoate, Lauric Acid Glycidyl-d5 Ester, NSC 406541-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(16)18-13-14-12-17-14/h14H,2-13H2,1H3/i12D2,13D2,14D |
| SMILES | [2H]C1(C(O1)([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCC)[2H] |
| Nombre IUPAC | [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metilo] dodecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 261.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.2352 |
| Mostrar más |