Learn More
Glycidyl Laurate-d5, TRC
Código de producto. 30240965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240965 1 mg 1 miligramo
30240852 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6157071MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329563-35-0
Fórmula molecular C15H23D5O3
Peso molecular (g/mol) 261.41
Sinónimo Dodecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl-d5 Ester, Lauric Acid 2,3-Epoxypropyl-d5 Ester, 2,3-Epoxy-1-propanol-d5 Laurate, Glycidyl-d5 Dodecanoate, Lauric Acid Glycidyl-d5 Ester, NSC 406541-d5;
Nombre IUPAC [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metilo] dodecanoato
SMILES [2H]C1(C(O1)([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCC)[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Laurate-d5
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(16)18-13-14-12-17-14/h14H,2-13H2,1H3/i12D2,13D2,14D
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.2352