CAS RN 1326-12-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tioflavina S (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
MedChemExpress Thioflavine S
MedChemExpress Thioflavine S is a fluorescent histochemical marker of dense core senile plaques.
3
Thermo Scientific Chemicals Thioflavin S
CAS: 1326-12-1 Sinónimo: C.I. 49010,Direct Yellow 7