Learn More
MedChemExpress Thioflavine S
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 1326-12-1 |
| Sinónimo | Thioflavin S ∣ Direct Yellow 7 |