Learn More
Tioflavina S (grado técnico), TRC
Código de producto. 30455557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30455557 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30455557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3446485G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Thioflavine S (Technical Grade)
CAS 1326-12-1
Fórmula molecular C17H19N2S.Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo Amanil Brilliant Yellow S, Atlantic Brilliant Flavine S, C.I. 49010, Chloramine Brilliant Flavine S, Chromine G, Diazol Brilliant Yellow S, Direct Brilliant Flavine S, Direct Brilliant Yellow 3GN-CF, Direct Brilliant Yellow 5GX, Direct Flavine S, Direct Pure Yellow TS, Eljon Ex Yellow Green Toner, Erie Flavine S, Methylated Sulfonated Primuline Base, Phenamine Brilliant Yellow 3G, Thioflavin S
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES N[C@H](CC1=CC=C(CC)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 318.9
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.