Learn More
Tioflavina S (grado técnico), TRC
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Thioflavine S (Technical Grade) |
| CAS | 1326-12-1 |
| Fórmula molecular | C17H19N2S.Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Amanil Brilliant Yellow S, Atlantic Brilliant Flavine S, C.I. 49010, Chloramine Brilliant Flavine S, Chromine G, Diazol Brilliant Yellow S, Direct Brilliant Flavine S, Direct Brilliant Yellow 3GN-CF, Direct Brilliant Yellow 5GX, Direct Flavine S, Direct Pure Yellow TS, Eljon Ex Yellow Green Toner, Erie Flavine S, Methylated Sulfonated Primuline Base, Phenamine Brilliant Yellow 3G, Thioflavin S |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | N[C@H](CC1=CC=C(CC)C=C1)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 318.9 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?