accessibility menu, dialog, popup

UserName

FBrN

CAS RN 128071-98-7

IUPAC Nombre: 4-bromo-2-fluoropyridine
Sinónimos: 4-bromo-2-fluoropyridine
Peso molecular (g/mol): 175.99
Fórmula molecular: C5H3BrFN
InChi Key: PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(Br)=CC=N1
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)