Learn More
4-Bromo-2-fluoropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11976441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11976441 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 11976441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442820010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128071-98-7
Clave InChI PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-bromopyridine, 4-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-fluoro, abbypharma ap-17-5099, pubchem1228, acmc-209bdf, pyff21, 4-bromo-2-fluoro pyridine, ksc493i4r, 4-bromanyl-2-fluoranyl-pyridine
PubChem CID 2762851
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoropiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoropyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 65.0°C (5.0 Torr)
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H3BrFN
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 175.988
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.