Learn More
4-Bromo-2-fluoropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476630 5 g 5 g
11466630 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476630 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27657.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128071-98-7
Fórmula molecular C5H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 175.988
Número MDL MFCD04112504
Clave InChI PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-bromopyridine, 4-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-fluoro, abbypharma ap-17-5099, pubchem1228, acmc-209bdf, pyff21, 4-bromo-2-fluoro pyridine, ksc493i4r, 4-bromanyl-2-fluoranyl-pyridine
PubChem CID 2762851
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoropiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoropyridine
Índice de refracción 1.53
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.99
Porcentaje de pureza 95%