accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNN

CAS RN 127680-87-9

IUPAC Nombre: 2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Sinónimos: 2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 173.22
Fórmula molecular: C10H11N3
InChi Key: POKSKCURNRHWPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CC(=NC=C1)N1CCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados