Learn More
2-Pirrolidin-1-ilisonicotinonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10411514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10411514 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10411514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50416DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinonitrile
CAS 127680-87-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C10H11N3
Número MDL MFCD08435908
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinonitrile, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinonitrile, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-1-pyrrolidinyl, acmc-1c0ry, 2-pyrrolidinoisonicotinonitrile, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbonitrile
Clave InChI POKSKCURNRHWPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C#N
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-ilpiridin-4-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 173.219
PubChem CID 14640855
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%