CAS RN 127-54-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bisfenol G, TRC
CAS: 127-54-8 Fórmula molecular: C21 H28 O2 Peso molecular (g/mol): 312.45 Sinónimo: Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI),4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2-(1-methylethyl)phenol],2,2-Bis(4-hydroxy-3-isopropylphenyl)propane,4,4'-Isopropylidenebis(2-isopropylphenol),Bis-OIPP-A,Bisphenol G,NSC 21526 Nombre IUPAC: 4-[2-(4-hidroxi-3-propano-2-ilfenil)propan-2-il]-2-propán-2-ilfenol SMILES: CC(C)c1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(c2)C(C)C