Learn More
Bisfenol G, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisphenol G |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(2)17-11-15(7-9-19(17)22)21(5,6)16-8-10-20(23)18(12-16)14(3)4/h7-14,22-23H,1-6H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.2089 |