accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3C(R)(S)H3C(S)(R)OH3COCH3O(S)O

CAS RN 126784-99-4

IUPAC Nombre: (1R,3aS,3bS,10R,11aS)-1-acetyl-10-[4-(dimethylamino)phenyl]-11a-methyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl acetate
Sinónimos: ulipristal acetate
Peso molecular (g/mol): 475.63
Fórmula molecular: C30H37NO4
InChi Key: OOLLAFOLCSJHRE-ZHAKMVSLSA-N
SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]2(OC(C)=O)C(C)=O)[C@@H]2CCC3=CC(=O)CCC3=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (4)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados