Learn More
Ulipristal acetate, MedChemExpress
Descripción
Ulipristal acetate (CDB-2914) is an orally active, selective progesterone receptor modulator (SPRM). Ulipristal acetate stimulates the autophagic response selectively in leiomyoma cells. Ulipristal acetate has the potential for benign gynecological conditions treatment, such as uterine myoma.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ulipristal acetate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 126784-99-4 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H37NO4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | CDB-2914 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (70.08 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |