Learn More
Acetato de ulipristal, TRC
Código de producto. 30004272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004272 10 mg 10 miligramos
30003314 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU70081010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126784-99-4
Fórmula molecular C30 H37 N O4
Peso molecular (g/mol) 475.62
Sinónimo 19-Norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-, (11β)-, (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-11β-[(4-(N,N-dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-11β-[(4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-Acetyloxy-11β-[(4-(N,N-dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-11β-(4-dimethylaminophenyl)-19-norpregna-4,9-dien-3,20-dione, 17α-Acetoxy-11β-[4-N,N-dimethylaminophenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, CBD(VA) 2914, CDB 2914, EllaOne, Esmya, HRP 2000, RTI 3021-012, RU 44675, Ulipristal acetate, VA 2914
Nombre IUPAC [(8S,11R,13S,14S,17R)-17-acetil-11-[4-(dimetilamino)fenilo]-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)[C@H]2C[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ulipristal Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H37NO4/c1-18(32)30(35-19(2)33)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)28(25)26(17-29(27,30)3)20-6-9-22(10-7-20)31(4)5/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17H2,1-5H3/t25-,26+,27-,29-,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.2723