accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNH

CAS RN 122-66-7

IUPAC Nombre: 1,2-diphenylhydrazine
Sinónimos: hydrazobenzene
Peso molecular (g/mol): 184.24
Fórmula molecular: C12H12N2
InChi Key: YBQZXXMEJHZYMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N(NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados