Learn More
1,2-difenildiazano (1,2-difenilhidrazina), Mikromol™
Código de producto. 18040510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18040510 100 mg 100 miligramos
18010400 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18040510 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0548.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,2-difenildiazano (1,2-difenilhidrazina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2-Diphenylhydrazine
CAS 122-66-7
Nombres de analitos o componentes 1,2-Diphenylhydrazine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H12 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Diphenyldiazane, Phenylbutazone Imp. C (EP), 1,2-Diphenylhydrazine, Phenylbutazone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMILES N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,2-difenilhidracina
Peso molecular (g/mol) 184.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1 g/mol