Learn More
1,2-difenilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diphenylhydrazine |
| CAS | 122-66-7 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2-Diphenyldiazane, Phenylbutazone Imp. C (EP), 1,2-Diphenylhydrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H |
| SMILES | N(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1,2-difenilhidracina |
| Peso molecular (g/mol) | 184.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1 |