CAS RN 1218785-58-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2E,6E,10E,14E,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-Heptametil-13-(feniltio)-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaen-1-il]oxi]metil]-benceno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2E,6E,10E,14E,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-Heptametil-13-(feniltio)-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaen-1-il]oxi]metil]-benceno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.