Learn More
(2E,6E,10E,14E,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-Heptametil-13-(feniltio)-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaen-1-il]oxi]metil]-benceno, TRC
Código de producto. 30395840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30395840 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30395840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2811752.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ((((2E,6E,10E,14E,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-Heptamethyl-13-(phenylthio)-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaen-1-yl)oxy)methyl)-benzene
CAS 1218785-58-0
Fórmula molecular C48H68OS
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H68OS/c1-39(2)20-15-21-40(3)22-16-23-41(4)25-18-28-44(7)36-48(50-47-32-13-10-14-33-47)37-45(8)29-19-26-42(5)24-17-27-43(6)34-35-49-38-46-30-11-9-12-31-46/h9-14,20,22,24-25,29-34,36,48H,15-19,21,23,26-28,35,37-38H2,1-8H3/b40-22+,41-25+,42-24+,43-34+,44-36+,45-29+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\C(C\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\COCc1ccccc1)\C)\C)\C)Sc2ccccc2)\C)\C)\C)C
Nombre IUPAC [(2E,6E,10E,14E,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-heptametil-1-fenilmetoxioctacosa-2,6,10,14,18,22,26-heptaen-13-il]sulfanilbenceno
Peso molecular (g/mol) 693.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.4991
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.