Learn More
(2E,6E,10E,14E,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-Heptametil-13-(feniltio)-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaen-1-il]oxi]metil]-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((((2E,6E,10E,14E,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-Heptamethyl-13-(phenylthio)-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaen-1-yl)oxy)methyl)-benzene |
| CAS | 1218785-58-0 |
| Fórmula molecular | C48H68OS |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H68OS/c1-39(2)20-15-21-40(3)22-16-23-41(4)25-18-28-44(7)36-48(50-47-32-13-10-14-33-47)37-45(8)29-19-26-42(5)24-17-27-43(6)34-35-49-38-46-30-11-9-12-31-46/h9-14,20,22,24-25,29-34,36,48H,15-19,21,23,26-28,35,37-38H2,1-8H3/b40-22+,41-25+,42-24+,43-34+,44-36+,45-29+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\C(C\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\COCc1ccccc1)\C)\C)\C)Sc2ccccc2)\C)\C)\C)C |
| Nombre IUPAC | [(2E,6E,10E,14E,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-heptametil-1-fenilmetoxioctacosa-2,6,10,14,18,22,26-heptaen-13-il]sulfanilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 693.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 692.4991 |