CAS RN 1216883-23-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Irbesartán-d4, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Irbesartán-d4, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Irbesartan-d4, MedChemExpress
MedChemExpress Irbesartan D4 is the deuterium labeled Irbesartan, which is a highly potent and specific angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist.