Learn More
Irbesartán-d4, TRC
Código de producto. 30395737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395737 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30395737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI75100410MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irbesartan-d4
CAS 1216883-23-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C25H24D4N6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Irbesartan D4 (Benzyl D4), Irbesartan-d4, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl-2,3,5,6-d4]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-Butyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl-2,3,5,6-d4]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)/i11D,12D,13D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1CN2C(=NC3(CCCC3)C2=O)CCCC)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Peso molecular (g/mol) 432.55
Porcentaje de pureza >95