Learn More
Irbesartan-d4, MedChemExpress
Código de producto. 16402089
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16402089 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16402089 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0202S
MedChemExpress Irbesartan D4 is the deuterium labeled Irbesartan, which is a highly potent and specific angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist.
Irbesartan D4 is the deuterium labeled Irbesartan, which is a highly potent and specific angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irbesartan-d4
CAS 1216883-23-6
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C25H24D4N6O
Color Blanco
Sinónimo SR-47436-d4 BMS-186295-d4
SMILES O=C1N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=C(C4=NN=NN4)C=CC=C3)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=NC15CCCC5
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular (g/mol) 432.55
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.55
Porcentaje de pureza 99.46%