CAS RN 121032-29-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Nelarabine, TRC
CAS: 121032-29-9 Fórmula molecular: C11 H15 N5 O5 Peso molecular (g/mol): 297.27 Sinónimo: 9H-Purin-2-amine, 9-β-D-arabinofuranosyl-6-methoxy-,9-β-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purin-2-amine,506u,Arranon,GW 506U78,MAY,Nelarabine,Nelzarabine,506U78 Nombre IUPAC: (2R,3S,4S,5R)-2-(2-amino-6-metoxipurina-9-il)-5-(hidroximetilooxolano-3,4-diol SMILES: COc1nc(N)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
2
Tocris Bioscience™ Nelarabine
Purine nuceloside analog; inhibits DNA synthesis
3
Nelarabine, MedChemExpress
MedChemExpress Nelarabine (506U78) is a nucleoside analogue and can be used for the research of T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL).
4