Learn More
Nelarabine, MedChemExpress
Código de producto. 16498477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498477 5 mg 5 miligramos
16481967 50 mg 50 miligramos
16456286 100 mg 100 miligramos
16435818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY137015mg
MedChemExpress Nelarabine (506U78) is a nucleoside analogue and can be used for the research of T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL).
Nelarabine (506U78) is a nucleoside analogue and can be used for the research of T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nelarabine
CAS 121032-29-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15N5O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo 506U78 GW 506U78 Nelzarabine
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (336.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (33.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(OC)=C2N=CN([C@H]3[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)C2=N1
Peso molecular (g/mol) 297.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death