Learn More
Nelarabine, TRC
Código de producto. 30132742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132742 10 mg 10 miligramos
30007508 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38965010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121032-29-9
Fórmula molecular C11 H15 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 297.27
Sinónimo 9H-Purin-2-amine, 9-β-D-arabinofuranosyl-6-methoxy-, 9-β-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purin-2-amine, 506u, Arranon, GW 506U78, MAY, Nelarabine, Nelzarabine, 506U78
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2-(2-amino-6-metoxipurina-9-il)-5-(hidroximetilooxolano-3,4-diol
SMILES COc1nc(N)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nelarabine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1073