CAS RN 120739-62-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-[(6-Cloropiridina-3-il)metil]metilamina, TRC
CAS: 120739-62-0 Fórmula molecular: C7 H9 Cl N2 Peso molecular (g/mol): 156.61 Sinónimo: 6-Chloro-N-methyl-3-pyridinemethanamine,1-(6-Chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine,2-Chloro-5-(methylaminomethyl)pyridine,N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-methylamine,N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine Nombre IUPAC: 1-(6-cloropiridina-3-il)-N-metilmetanamina SMILES: CNCc1ccc(Cl)nc1
2
Metabolito de acetamiprid IM-1-4 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.