Learn More
Metabolito de acetamiprid IM-1-4 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30321117 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30321117 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV10013400AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamiprid metabolite IM-1-4
CAS 120739-62-0
Nombres de analitos o componentes Acetamiprid metabolite IM-1-4
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C7 H9 Cl N2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6-Chloro-N-methyl-3-pyridinemethanamine, 1-(6-Chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine, 2-Chloro-5-(methylaminomethyl)pyridine, N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-methylamine, N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3
SMILES CNCc1ccc(Cl)nc1
Nombre IUPAC 1-(6-cloropiridin-3-il)-N-metilmetanamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 156.61
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0454 g/mol