Learn More
N-[(6-Cloropiridina-3-il)metil]metilamina, TRC
Código de producto. 30010014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010014 500 mg 500 miligramos
30005456 5 g 5 g
30006774 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC380145500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120739-62-0
Fórmula molecular C7 H9 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 156.61
Sinónimo 6-Chloro-N-methyl-3-pyridinemethanamine, 1-(6-Chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine, 2-Chloro-5-(methylaminomethyl)pyridine, N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-methylamine, N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine
Nombre IUPAC 1-(6-cloropiridina-3-il)-N-metilmetanamina
SMILES CNCc1ccc(Cl)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamiprid metabolite IM-1-4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0454